Tisk…
1-Octanethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21861.0100 8.21861.0500
8.21861.0100EA 1020 CZK
8.21861.0100 8.21861.0500
1-Octanethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Octanethiol
Vzorec: C₈H₁₈S
Bod varu: 199 °C (1013 hPa)
Bod tání: –49 °C
Hustota: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004912
CAS číslo: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Melting Point -49 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4538 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C