1-Octanethiol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
L07195.AE
L07195.AP
L07195.AEEA
1240
CZK
L07195.AE
L07195.AP
1-Octanethiol ≥98%
1-Octanethiol
Purity: 98%
CAS No.: 111-88-6
Molecular Formula: CH3(CH2)7SH
Formula Weight: 146.29
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -49°
Boiling Point: 197-199°
Beilstein Reference: 1733101
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004912
Vzorec:
C₈H₁₈S Bod varu: 197…199 °C Bod tání: –49 °C Hustota: 0,843 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004912 CAS číslo: 111-88-6 EINECS: 203-918-1 UN: 3082 ADR: 9,III |