Tisk…
1-Octanethiol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
157480010 157482500 157480025 157480020
ACRO157480010EA 3450 CZK
ACRO157480010 ACRO157482500 ACRO157480025 ACRO157480020
1-Octanethiol 97%
1-Octanethiol
Vzorec: C₈H₁₈S
Bod varu: 197…200 °C (760 mmHg)
Bod tání: –49 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004912
CAS číslo: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %