Tisk…
1-Octadecanethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14444.0050 8.14444.0250
8.14444.0050EA 1490 CZK
8.14444.0050 8.14444.0250
1-Octadecanethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanethiol
Vzorec: C₁₈H₃₈S
MW: 286,57 g/mol
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…31 °C
Hustota: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004886
CAS číslo: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 28 - 31 °C
Molar Mass 286.55 g/mol
Boiling Point 366 °C
Vapor Pressure  - 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 185 °C
Refractive Index 1.4645 (20 °C, 589 nm)
Density 0.847 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C