Tisk…
1-Octadecanethiol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
L04123.14 L04123.22
L04123.14EA 889 CZK
L04123.14 L04123.22
1-Octadecanethiol 96%
1-Octadecanethiol
Purity: 96% CAS No.: 2885-00-9 Molecular Formula: CH3(CH2)17SH Formula Weight: 286.57 Flash Point: 185°(365°F) Odour: Stench Boiling Point: 180°/5mm Beilstein Reference: 1811934 MDL No.: MFCD00004886
Vzorec: C₁₈H₃₈S
MW: 286.57
Bod varu: 180 °C (5 mmHg)
Bod tání: 30…33 °C
Hustota: 0.8475
Bod vzplanutí: 185 °C (365 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004886
CAS číslo: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9