1-Hexanethiol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 111-31-9
Molecular Formula: C6H14S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Strong
Melting Point: -81°
Boiling Point: 150-154°
Beilstein Reference: 1731295
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004909
Vzorec:
C₆H₁₄S Bod varu: 150…154 °C Bod tání: –81 °C Hustota: 0,838 Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004909 CAS číslo: 111-31-9 EINECS: 203-857-0 UN: 3071 ADR: 6.1,II |