Tisk…
1-Hexadecanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
52270-100ML 52270-500ML
SIAL52270-100MLEA 1670 CZK
SIAL52270-100ML SIAL52270-500ML
1-Hexadecanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Hexadecanethiol
Vzorec: C₁₆H₃₄S
Bod varu: 335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 0,8556 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011677
CAS číslo: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
UN: 3334
ADR: 9,