Ethanethiol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl mercaptan, 1-Mercaptoethane
117860500
117865000
117860025
ACRO117860500EA
751
CZK
ACRO117860500
ACRO117865000
ACRO117860025
Ethanethiol 99+%
Ethanethiol
Vzorec:
C₂H₆S Bod varu: 35 °C (760 mmHg) Bod tání: –148 °C Hustota: 0,83 g/cm³ Bod vzplanutí: –45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004887 CAS číslo: 75-08-1 EINECS: 200-837-3 UN: 2363 ADR: 3,I Merck Index: 12,03771 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4296 to 1.4316 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Cloud point | ≤20.0°C |
Calcium (Ca) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |