Tisk…
1-Dodekanthiol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
117625000 117620025 117620100
ACRO117625000EA 1840 CZK
ACRO117625000 ACRO117620025 ACRO117620100
1-Dodekanthiol 98%
1-Dodekanthiol
Vzorec: C₁₂H₂₆S
Bod varu: 266…283 °C (760 mmHg)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004885
CAS číslo: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 1760
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after reduction ≤0.01 %