Tisk…
1-Butanethiol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
220620500 220620050 220620010 220622500
ACRO220620500EA 883 CZK
ACRO220620500 ACRO220620050 ACRO220620010 ACRO220622500
1-Butanethiol 99+%
1-Butanethiol
Vzorec: C₄H₁₀S
Bod varu: 98 °C (760 mmHg)
Bod tání: –116 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004905
CAS číslo: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %