Tisk…

Glycerin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol

M-Clarity™ quality level = MQ200

49779-10L 49779-1L
SIAL49779-10LEA 0 CZK
SIAL49779-10L SIAL49779-1L
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Bod varu: 290 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004722
CAS číslo: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certifikát ochrany životního prostředí EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR