Glycerin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
49767-100ML
49767-1L
49767-250ML
SIAL49767-100MLEA
2060
CZK
SIAL49767-100ML
SIAL49767-1L
SIAL49767-250ML
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Vzorec:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH MW: 92.09 Bod varu: 290 Bod tání: 18.6 Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 177 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004722 CAS číslo: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...