Tisk…
Glycerin 97, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
24397.296EA 2260 CZK
24397.296 24397.365 24397.467 24397.410
Glycerin 97, TECHNICAL
Glycerin
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09
Bod varu: 290
Bod tání: 18.6 °C
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 177 °C (uz. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004722
CAS číslo: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %