1,9-Nonanediol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
L06336.14
L06336.22
L06336.14EA
1440
CZK
L06336.14
L06336.22
1,9-Nonanediol ≥97%
1,9-Nonanediol
Purity: 97%
CAS No.: 3937-56-2
Molecular Formula: HO(CH2)9OH
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 162°(323°F)
Melting Point: 45-48°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 1737531
MDL No.: MFCD00002991
Vzorec:
C₉H₂₀O₂ MW: 160,26 g/mol Bod varu: 288 °C Bod tání: 45…48 °C Hustota: 0,950 Bod vzplanutí: 162 °C (323 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002991 CAS číslo: 3937-56-2 EINECS: 223-517-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)