Tisk…
1,9-Nonanediol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
129120250 129121000
ACRO129120250EA 1540 CZK
ACRO129120250 ACRO129121000
1,9-Nonanediol 99%
1,9-Nonanediol
Vzorec: C₉H₂₀O₂
Bod varu: 177 °C (15 mmHg)
Bod tání: 44…48 °C
Hustota: 0,918 g/cm³
Bod vzplanutí: 162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002991
CAS číslo: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %