Tisk…
1,8-Octanediol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
129380250 129381000
ACRO129380250EA 1230 CZK
ACRO129380250 ACRO129381000
1,8-Octanediol 98%
1,8-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Bod varu: 278,8 °C (760 mmHg)
Bod tání: 60…62 °C
Hustota: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002989
CAS číslo: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %