Tisk…
1,7-Heptanediol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 1,7-Dihydroxy heptane
120350100 120350010
ACRO120350100EA 3500 CZK
ACRO120350100 ACRO120350010
1,7-Heptanediol 95%
1,7-Heptanediol
Vzorec: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Bod varu: 259 °C (760 mmHg)
Bod tání: 17…19 °C
Hustota: 0,951 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002987
CAS číslo: 629-30-1
EINECS: 211-085-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -5.5° to -7.9° (20°C, 589 nm) (c=1,CHCl3)