Tisk…
1,5-Pentandiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
76892-1L 76892-250ML 76892-25L
SIAL76892-1LEA 4740 CZK
SIAL76892-1L SIAL76892-250ML SIAL76892-25L
1,5-Pentandiol, Sigma-Aldrich®
1,5-Pentanediol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Bod tání: –16 °C
Hustota: 0,9941 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002978
CAS číslo: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 12,07256