1,5-Pentandiol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
A13998.0EEA
6280
CZK
A13998.0E
A13998.22
A13998.36
1,5-Pentandiol ≥97%
1,5-Pentanediol
Purity: 97%
CAS No.: 111-29-5
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -16°
Boiling Point: 241-242°
Beilstein Reference: 1560130
Merck Reference: 14,7117
MDL No.: MFCD00002978
Vzorec:
C₅H₁₂O₂ Bod varu: 241…242 °C Bod tání: –16 °C Hustota: 0,992 Bod vzplanutí: 129 °C (264 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002978 CAS číslo: 111-29-5 EINECS: 203-854-4 Merck Index: 14,7117 |