Tisk…
1,5-Pentandiol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
129950010 129951000 129955000 129950050
ACRO129950010EA 3380 CZK
ACRO129950010 ACRO129951000 ACRO129955000 ACRO129950050
1,5-Pentandiol 98%
1,5-Pentanediol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Bod varu: 242 °C (760 mmHg)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 0,994 g/cm³
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002978
CAS číslo: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 12,07256
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 14.96 to 16.17 % N
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm