Tisk…
1,4-Butandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01532.1000 8.01532.2500
8.01532.1000EA 1550 CZK
8.01532.1000 8.01532.2500
1,4-Butandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12
Bod varu: 230
Bod tání: 19.5…20 °C
Hustota: 1.017 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002968
CAS číslo: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 19.5 - 20.0 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 134 °C
Refractive Index 1.4446 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 15.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 385 °C