1,4-Butandiol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
L03491.30
L03491.0B
L03491.0E
L03491.30EA
834
CZK
L03491.30
L03491.0B
L03491.0E
1,4-Butandiol ≥99%
1,4-Butanediol
Purity: 99%
CAS No.: 110-63-4
Molecular Formula: HO(CH2)4OH
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 229-230°
Beilstein Reference: 1633445
MDL No.: MFCD00002968
Vzorec:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol Bod varu: 229…230 °C Bod tání: 19…20 °C Hustota: 1,017 Bod vzplanutí: 135 °C (275 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002968 CAS číslo: 110-63-4 EINECS: 203-786-5 |