Tisk…
1,4-Butandiol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
107630010 107630025 107630100
ACRO107630010EA 2070 CZK
ACRO107630010 ACRO107630025 ACRO107630100
1,4-Butandiol 99+%
1,4-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12
Bod varu: 229.2 °C (1013hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1.01 g/cm³
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002968
CAS číslo: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA