Tisk…
1,3-Propandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07481.0250 8.07481.1000
8.07481.0250EA 1940 CZK
8.07481.0250 8.07481.1000
1,3-Propandiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanediol
Vzorec: HO(CH₂)₃OH
MW: 76.1
Bod varu: 214
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002949
CAS číslo: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 76.09 g/mol
Boiling Point 213 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C