Tisk…
1,3-Propandiol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10829.0B A10829.0I A10829.30
A10829.0BEA 5700 CZK
A10829.0B A10829.0I A10829.30
1,3-Propandiol ≥99%
1,3-Propanediol
Purity: 99% CAS No.: 504-63-2 Molecular Formula: HO(CH2)3OH Formula Weight: 76.10 Flash Point: 140°(174°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: -26° Boiling Point: 214° Solubility: Miscible with water, alcohol Beilstein Reference: 969155 Merck Reference: 14,9714 MDL No.: MFCD00002949
Vzorec: HO(CH₂)₃OH
Bod varu: 214 °C
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1,053
Bod vzplanutí: 140 °C (174 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002949
CAS číslo: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 14,9714
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certifikát ochrany životního prostředí EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)