Tisk…
(±)-1,2-Pentanediol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
123290500 123292500
ACRO123290500EA 3510 CZK
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentanediol 96%
(±)-1,2-Pentanediol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Bod varu: 206 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,971 g/cm³
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010736
CAS číslo: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %