Tisk…
Etylenglykol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
M-Clarity™ quality level = MQ100
85978-10ML-F 85978-5ML-F
85978-10ML-FEA 10570 CZK
85978-10ML-F 85978-5ML-F
Etylenglykol, Supelco®
Etylenglykol
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07
Bod varu: 196…198 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 116
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002885
CAS číslo: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=357502b8e01b7f4aeab5a23496bbdad10c33aa46&vid=251679834201b991f542dc4045cfe2d349684bcd&prid=web&clid=SAPDAM