Etylenglykol 99,7, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
24041.297EA
2180
CZK
24041.297
24041.366
24041.446
24041.320
Etylenglykol 99,7, AnalaR NORMAPUR® zA
Etylenglykol
Vzorec:
HOCH₂CH₂OH MW: 62.07 Bod varu: 196…198 °C (1013 hPa) Bod tání: –13 °C Hustota: 1.115 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 116 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002885 CAS číslo: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.7 % |
Appearance of soln. (50 % V/V; water) | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0001 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 1.111 - 1.115 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Formaldehyde | Max. 20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 30 ppm |
Substances reducing KMnO4 (as O) | Max. 3 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Cu (Copper) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 1 ppm |