Tisk…
Etylenglykol, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
0582-1LEA 3770 CZK
0582-1L 0582-4L
Etylenglykol, high purity
Etylenglykol
Colourless, slightly viscous liquid. Clear with no visible particulates.
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
Bod varu: 196 – 198 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002885
CAS číslo: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Acidity ≤0.002%
Iron ≤0.0005%
Moisture (KF) ≤0.5%
Purity ≥99.0 %