Etylenglykol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11591.0C
A11591.30
A11591.36
A11591.0E
A11591.0CEA
7620
CZK
A11591.0C
A11591.30
A11591.36
A11591.0E
Etylenglykol ≥99%
Etylenglykol
Purity: 99%
CAS No.: 107-21-1
Molecular Formula: C2H6O2
Formula Weight: 62.07
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Sweet
Melting Point: -13°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 505945
Merck Reference: 14,3798
MDL No.: MFCD00002885
Vzorec:
HOCH₂CH₂OH Bod varu: 196…198 °C Bod tání: –13 °C Hustota: 1,113 Bod vzplanutí: 119 °C (246 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002885 CAS číslo: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 14,3798 |