Tisk…
Etylenglykol 95%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
410010010 410010025
ACRO410010010EA 1240 CZK
ACRO410010010 ACRO410010025
Etylenglykol 95%, pure
Etylenglykol
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
Bod varu: 196…198 °C (760 mmHg)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,113 g/cm³
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002885
CAS číslo: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Color scale ≤20 APHA