Tisk…
Etylenglykol 99.5% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
295530010 295530025 295530250
ACRO295530010EA 3430 CZK
ACRO295530010 ACRO295530025 ACRO295530250
Etylenglykol 99.5% p.a.
Etylenglykol
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Bod varu: 196…198 °C (760 mmHg)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,113 g/cm³
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002885
CAS číslo: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm