1,10-Decanediol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13923.22
A13923.36
A13923.22EA
1290
CZK
A13923.22
A13923.36
1,10-Decanediol ≥97%
1,10-Decanediol
Purity: 97%
CAS No.: 112-47-0
Molecular Formula: HO(CH2)10OH
Formula Weight: 174.28
Flash Point: 152°(306°F)
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 297°
Beilstein Reference: 1698975
Merck Reference: 14,2849
MDL No.: MFCD00004749
Vzorec:
C₁₀H₂₂O₂ Bod varu: 297 °C Bod tání: 71…74 °C Hustota: 1,080 Bod vzplanutí: 152 °C (306 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004749 CAS číslo: 112-47-0 EINECS: 203-975-2 Merck Index: 14,2849 |