Tisk…
1,10-Decanediol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 1,10-Dihydroxy decane
181041000 181045000
ACRO181041000EA 1660 CZK
ACRO181041000 ACRO181045000
1,10-Decanediol 99%
1,10-Decanediol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174,28 g/mol
Bod varu: 297 °C (760 mmHg)
Bod tání: 71…75 °C
Hustota: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Bod vzplanutí: 152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004749
CAS číslo: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 74 °C
GC ≥98.5 %