Tisk…
Methanol, Wasser_0,002 99,9
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83679.230EA 2170 CZK
83679.230 83679.290 83679.260
Methanol, Wasser_0,002 99,9
Methanol
250 ml láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Vzorec: CH₃OH
MW: 32.04
Bod varu: 64.6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM