Tisk…
Methanol ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83662.320EA 1265 CZK
83662.320 83662.290
Methanol ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Bod varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,1 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l