Tisk…
Methanol ≥98.5%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
20903.290EA 467 CZK
20903.290 20903.415 20903.368 20903.461 20903.550 20903.930
Methanol ≥98.5%, TECHNICAL
Methanol
Vzorec: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Bod varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Obsah Min. 98,5 %
Odparek Max. 0,015 %