Tisk…
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Isocratic Grade for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20837.320EA 2430 CZK
20837.320 20837.360 20837.9010 20837.9030
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Isocratic Grade for HPLC
Methanol
Vzorec: CH₃OH
MW: 32.04
Bod varu: 64.6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (220 nm) Max. 0.4
Absorbance (240 nm) Max. 0.15
Absorbance (260 nm) Max. 0.02
Transmittance (220 nm) Min. 45 %
Transmittance (240 nm) Min. 75 %
Transmittance (260 nm) Min. 96 %