Tisk…
Methanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
8047.9200EA 27320 CZK
8047.9200 8047.5000PE
Methanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Bod varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 99.5 %
Acetone, Aldehydes (as Acetone) max. 0.002 %
Boiling Range (initial to dry point) max. 2 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.1 %