Methanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13255.AP
L13255.AU
L13255.0F
L13255.APEA
845
CZK
L13255.AP
L13255.AU
L13255.0F
Methanol ≥99%
Methanol
Purity: 99%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Vzorec:
CH₃OH Bod varu: 64,7 °C Bod tání: –98 °C Hustota: 0,791 Bod vzplanutí: 11 °C (52 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS číslo: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 14,5957 |