Tisk…
Methanol 99.8%, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
326630010 326630025
ACRO326630010EA 1370 CZK
ACRO326630010 ACRO326630025
Methanol 99.8%, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Bod varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,791 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %