Tisk…
Methanol 99.9% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
167830025 167835000
ACRO167830025EA 5450 CZK
ACRO167830025 ACRO167835000
Methanol 99.9% for spectroscopy
Methanol
Vzorec: CH₃OH
MW: 32.04
Bod varu: 64.7 °C (760 mmHg)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0.791 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %