Tisk…
Ethanol absolute ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl alcohol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
153385EEA 2090 CZK
153385E 153386F 153386FDP
Ethanol absolute ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade for HPLC
Ethanol
Upozornení: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Vzorec: C₂H₅OH
MW: 46.07
Bod varu: 78.3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –117 °C
Hustota: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003568
CAS číslo: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (250 nm.) Max. 0.05
Absorbance (280 nm.) Max. 0.01
Transmittance (220 nm.) Min. 50%
Transmittance (225 nm.) Min. 60%
Transmittance (240 nm.) Min. 85%
Transmittance (250 nm.) Min. 90%
Transmittance (from 260 nm.) Min. 98%
Transmittance (280 nm.) Min. 98%
Gradient (254 nm.) Max. 2 mAU.