E/E absolute, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.8%
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83672.290EA
5430
CZK
83672.290
83672.230
83672.269
E/E absolute, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.8%
Ethanol
Láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Upozornení: VÝSTRAHA: Tento alkohol podléhá regulaci. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti VWR.
Vzorec:
C₂H₅OH MW: 46.07 Bod varu: 78.3 °C (1013 hPa) Bod tání: –117 °C Hustota: 0.7895 Bod vzplanutí: 12 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS číslo: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Výsledky specifikačního testu
Obsah | Min. 99,8 % |
Kyselost | Max. 0,0005 meq/g |
Odparek | Max. 0,0005 % |
Voda | Max. 0,0030 % |