Tisk…
Byrety kompaktní, SILBERBRAND
Dodavatel: Brand
10002 10004
661-1171EA 2260 CZK
661-1171 661-1172
Byrety kompaktní, SILBERBRAND
Byrety
Sodnovápenaté sklo AR-GLAS®.
  • kalibrace na dodat (TD, Ex)
  • černá stupnice
  • vypouštěcí trubička s vnějším průměrem 8 mm
Chybové limity dle třídy B