Tisk…
(±)-3-Hexanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-Propyl ethyl carbinol, (±)-Ethyl propyl carbinol, (±)-3-Hydroxy hexane
B20210.14 B20210.22
B20210.14EA 2130 CZK
B20210.14 B20210.22
(±)-3-Hexanol ≥98%
(±)-3-Hexanol
Purity: 98% CAS No.: 623-37-0 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4150 Odour: Characteristic Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 1718964 UN No.: 2282 MDL No.: MFCD00004582
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 134…136 °C
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,81
Bod vzplanutí: 42 °C (108 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004582
CAS číslo: 623-37-0
EINECS: 210-790-0
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39530c9bef58d2cdcee4bbc14b525d77fdf89c21&vid=f007f095722cbdace163e1263edb2bf7a2739678&prid=web&clid=SAPDAM