Tisk…
(±)-3-Heptanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Heptyl alcohol, 3-Heptanol, Heptan-3-ol, Butylethylcarbinol, (±)-Ethyl butyl carbinol, (±)-Butyl ethyl carbinol, (±)-3-Hydroxy heptane
149091000 149095000 149090250
ACRO149091000EA 4710 CZK
ACRO149091000 ACRO149095000 ACRO149090250
(±)-3-Heptanol 98%
(±)-3-Heptanol
Vzorec: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Bod varu: 156 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,818 g/cm³
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004586
CAS číslo: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %