Tisk…
2-Propanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
91237-10ML-F 91237-1ML-F 91237-5ML-F
91237-10ML-FEA 3440 CZK
91237-10ML-F 91237-1ML-F 91237-5ML-F
2-Propanol, Supelco®
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Bod varu: 82 °C (1013 hPa)
Bod tání: –89 °C
Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011674
CAS číslo: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33001007feefe57e5ee1e0be8ab8524ee3b31c3b&vid=cd02e9094f022468d1e9705e9aa49441799fe5c4&prid=web&clid=SAPDAM