2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20880.320EA
4430
CZK
20880.320
20880.290
20880.400
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Bod varu: 82 °C (1013 hPa) Bod tání: –89 °C Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS číslo: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (230 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (250 nm) | Max. 0.02 |
Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 98 % |