Tisk…
Dusičnan stříbrný 0.01 N in 2-propanol, AVS TITRINORM
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85102.290EA 2160 CZK
85102.290
Dusičnan stříbrný 0.01 N in 2-propanol, AVS TITRINORM
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Bod tání: -89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg